Learn More
Ácido diatrizoico dihidrato, 98,87%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11494732 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Código de producto. Cantidad
11494732 10 g
1 options
Código de producto. 11494732 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219150110
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diatrizoic acid dihydrate
CAS 50978-11-5
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.9887
Fórmula molecular C11H13I3N2O6
Cantidad 10 g
Sinónimo diatrizoic acid dihydrate, amidotrizoic acid dihydrate, 3,5-diacetamido-2,4,6-triiodobenzoic acid dihydrate, dsstox_cid_28886, dsstox_rid_83154, dsstox_gsid_48960, 2,4,6-triiodo-3,5-diacetamidobenzoic acid dihydrate, 3,5-bis acetylamino-2,4,6-triiodobenzoic acid dihydrate, 3,5-diacetamido-2,4,6-triiodobenzoic acid-water 1/2, amidotrizoic acid ban:jan
Clave InChI JHQKUXXJPHSPOL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)NC1=C(C(=C(C(=C1I)C(=O)O)I)NC(=O)C)I.O.O
Nombre IUPAC Ácido 3,5-diacetamido-2,4,6-triyodobenzoico;dihidrato
Peso molecular (g/mol) 649.946
PubChem CID 12598086
ChEBI CHEBI:59733
Formula Weight (peso de la fórmula) 649.95
Forma física Polvo