Learn More
Tierra de diatomeas, sin lavar,∽ 90% SiO2 , MP Biomedicals™
Código de producto. 11431051 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11431051 1 kg
11441051 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11431051 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215760691
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
CAS 61790-53-2
Fórmula molecular O2Si
Peso molecular (g/mol) 60.083
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Diatomaceous silica
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nombre IUPAC dioxosilano
SMILES O=[Si]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diatomaceous Earth, Non-washed
Forma física Polvo
Color De gris a blanco
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo ∽90%
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.04