Learn More
Tierra diatomácea, J.T. Baker™
Código de producto. 15538774 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Balde de polietileno
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15538774 1 kg Balde de polietileno 1 Kg
15527944 500 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15538774 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor E40608
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 68855-54-9
Fórmula molecular CNa2O3
Peso molecular (g/mol) 105.988
Clave InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
Nombre IUPAC disodio; carbonato
SMILES C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diatomaceous Earth
Envase Balde de polietileno
Tamaño de partículas 33 Micron
Gravedad específica 1L = 2.30kg
Cantidad 1 kg