Learn More
Tierra de diatomeas, calcinada con fundente, TRC
Código de producto. 30362881
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30362881 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 30362881 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD416821500G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diatomaceous earth, Flux-calcined
CAS 68855-54-9
Fórmula molecular SiO2
Cantidad 500 g
Sinónimo Filter Agent, Diatomaceous Earth, Flux-calcined, Celatom FW-14, Celite™ 545, Particle Size 0.02-0.1 mm, Kieselguhr, soda ash flux-calcined
SMILES O=[Si]=O
Peso molecular (g/mol) 60.08