Learn More
Tierra de diatomeas, calcinada con fundente, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Diatomaceous earth, Flux-calcined |
| CAS | 68855-54-9 |
| Fórmula molecular | SiO2 |
| Cantidad | 1 Kg |
| Sinónimo | Filter Agent, Diatomaceous Earth, Flux-calcined, Celatom FW-14, Celite™ 545, Particle Size 0.02-0.1 mm, Kieselguhr, soda ash flux-calcined |
| SMILES | O=[Si]=O |
| Peso molecular (g/mol) | 60.08 |