Learn More
Diatomaceous Earth, Flux-calcined, Hyflo™ Super Cel™, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15605860 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 kg
Tamaño de la unidad:
5 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15605860 5 kg 5 Kg
1 options
Código de producto. 15605860 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 566785KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Filter aid, flux calcined, treated with sodium carbonate
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diatomaceous Earth, Flux-Calcined
Cantidad 5 kg
CAS 68855-54-9
Envase Fiber drum
Fórmula molecular CNa2O3
Número MDL MFCD00132803
Número UN NONH for all modes of transport
Clave InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
SMILES C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Nombre IUPAC disodio; carbonato
Peso molecular (g/mol) 105.988
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377