Learn More
Diatomaceous Earth, Flux-Calcined, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15615360 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Poly Bottle
Poly Drum
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15615360 1 kg Poly Bottle 1 Kg
15625360 5 kg Poly Drum 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15615360 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 3925451KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
flux-calcined, filter aid
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68855-54-9
Fórmula molecular CNa2O3
Peso molecular (g/mol) 105.988
Número MDL MFCD00132803
Clave InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
Nombre IUPAC disodio; carbonato
SMILES C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diatomaceous Earth, Flux-Calcined
Cantidad 1 kg
Envase Poly Bottle
Número UN NONH for all modes of transport