Learn More
Tierra de diatomeas, calcinada, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15677810
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15677810 500 g Frasco de polietileno 500 g
15667810 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
15687810 5 kg Frasco de polietileno 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15677810 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor D3877500G
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Polvo, adecuado para la mayoría de las filtraciones
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68855-54-9
Fórmula molecular CNa2O3
Peso molecular (g/mol) 105.988
Número MDL MFCD00132803
Clave InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
Nombre IUPAC disodio; carbonato
SMILES C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diatomaceous Earth, Calcined
Cantidad 500 g
Envase Frasco de polietileno
Número UN NONH for all modes of transport