Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diatomaceous earth acid-washed |
| CAS | 61790-53-2 |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula molecular | O2Si |
| Sinónimo | silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous |
| Clave InChI | VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O=[Si]=O |
| Nombre IUPAC | dioxosilano |
| Peso molecular (g/mol) | 60.083 |
| PubChem CID | 24261 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Diatomaceous Earth, Acid-washed
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Diatomaceous Earth Acid Washed