Learn More
VACUUBRAND™ Válvula de diafragma
Código de producto. 10273031
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
6 mm
16 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Tamaño de la unidad
10273031 6 mm cada uno
10120941 16 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10273031 Proveedor VACUUBRAND™ N.º de proveedor 20664010
Fecha estimada de envoi: 15-10-2026
Válvulas de diafragma manuales para RE 2.5/RZ 2.5/RE 6/RZ 6
Las válvulas de la serie VM son válvulas de diafragma manuales. Se utilizan, por ejemplo, como válvulas de aislamiento, válvulas de admisión de aire o válvulas de control manual. Al rotar la rueda, un diafragma de PTFE flexible se mueve y presiona contra el asiento de acero inoxidable o se retira, cerrando y abriendo la válvula, respectivamente. Las piezas que entran en contacto con el gas están fabricadas en acero inoxidable y PTFE, ofreciendo una buena resistencia a los gases y vapores corrosivos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 6 mm
Para utilizar con RE 2.5/RZ 2.5/RE 6/RZ 6
Cantidad 1 unidad
Tipo Válvula de diafragma