Learn More
KNF™ LABOPORT™ Sistema de bomba de vacío de diafragma SH 820 G y SH 840 G
Código de producto. 17328719
Change view
Click to view available options
Caudal:
20/ l/min
34/ l/min
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
260 x 323 x 416 mm
274 x 340 x 416 mm
Modelo:
SH820G
SH840G
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Modelo unitSize
17328719 34/ l/min 274 x 340 x 416 mm SH840G cada uno
17308719 20/ l/min 260 x 323 x 416 mm SH820G cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17328719 Proveedor KNF™ N.º de proveedor 325238/315994
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Basado en el alto nivel de compatibilidad de vapor y condensado, este sistema de bomba de vacío de diafragma SH 820/840 G es perfecto para gases y vapores extremadamente corrosivos.
  • Sistema de vacío que incluye bomba de vacío de diafragma resistente a productos químicos, placa base, separador en el lado de succión y condensador de alto rendimiento en el lado de presión
  • Modular y ampliable
  • Funcionamiento 100 % sin aceite para la transferencia, evacuación y compresión de gases
  • Alto nivel de compatibilidad de vapor y condensado
  • Perfecta para gases y vapores extremadamente agresivos o corrosivos
  • Válvula de lastre de gas integrada
  • Pantalla de estado de 3 colores para el funcionamiento, la espera y el error
  • Control de velocidad de rotación integrado
  • Respetuoso con el medio ambiente
Especificaciones
Vacío máx. 6 Mbar (abs.)
temp. Control de velocidad de rotación integrado
Tipo de motor BLDC
Incluye Bomba de vacío de diafragma, placa base, matraz de separación y condensador de alto rendimiento
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 274 x 340 x 416 mm
Material PTFE TFM™
Modelo SH840G
Tipo de tapón UE, Reino Unido
Peso (imperial) 14,1 kg
Caudal 34/ l/min
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de bomba Bomba de vacío de diafragma
Clasificación de carcasa IP30
N. º de cabezales de bomba 2
Capacidad de aceite Funcionamiento sin aceite
N.º de etapas 2
Presión máxima Indicador de 0,1 bar
Tensión 100/240 V
Cantidad Sistema 1