Learn More
Diantramina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dianthramine |
| CAS | 136945-65-8 |
| Fórmula molecular | C14 H11 N O6 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11NO6/c16-7-1-3-9(13(18)19)11(5-7)15-12-6-8(17)2-4-10(12)14(20)21/h1-6,15-17H,(H,18,19)(H,20,21) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(O)cc1Nc2cc(O)ccc2C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(2-carboxi-5-hidroxianilino)-4-hidroxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 289.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 289.059 |