Learn More
Dianhidro Idarubicinaglicona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dianhydro Idarubicinaglycone |
| CAS | 84499-12-7 |
| Fórmula molecular | C20 H12 O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 8-Acetyl-6,11-Dihydroxytetracene-5,12-dione, Dianhydro Idarubicinaglycone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H12O5/c1-9(21)10-6-7-13-14(8-10)20(25)16-15(19(13)24)17(22)11-4-2-3-5-12(11)18(16)23/h2-8,24-25H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccc2c(O)c3C(=O)c4ccccc4C(=O)c3c(O)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 8-acetil-6,11-dihidroxitetraceno-5,12-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 332.306 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.068 |