Learn More
Globe Scientific Diamond™ Láminas de microscopio blanco de vidrio simple
Código de producto. 31923285 Tienda Globe Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Estilo de esquina:
90 °
Recortada
Edges:
Biselado
Puesta a tierra
Tamaño de la unidad:
paquete de 1440
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Estilo de esquina Edges Tamaño de la unidad
31923285 Recortada Biselado paquete de 1440
31922606 90 ° Puesta a tierra paquete de 1440
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31923285 Proveedor Globe Scientific N.º de proveedor 138410
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Globe Scientific Inc. Diamond™ Las láminas de microscopio blanco de vidrio liso están prelimpiadas y listas para usar
  • Disponible con esquinas de 90° o recortadas
  • Producido con vidrio óptico blanco de la mejor calidad
  • Empaquetado en cajas de plástico blanco de alta calidad
Especificaciones
Longitud (métrico) 75 mm
Anchura (métrico) 25 mm
N.º por caja 1440
N.° por paquete 72
Esterilidad No estéril
Edges Biselado
Material Vidrio
Precleaned Sí
Grosor (métrico) 1 mm
Color Blanco
Estilo de esquina Recortada
Dimensiones (L x An) 75 x 25 mm