Learn More
Notrax Alfombrilla antifatiga estático-disipadora Diamond Stat™
Código de producto. 17792278
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
91 x 60 cm
150 x 91 cm
200 x 91 cm
300 x 91 cm
2286 x 91 cm
2286 x 122 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17792278 150 x 91 cm cada uno
17782278 91 x 60 cm cada uno
17712288 200 x 91 cm cada uno
17702288 300 x 91 cm cada uno
17762278 2286 x 91 cm cada uno
17772278 2286 x 122 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17792278 Proveedor Notrax N.º de proveedor 826S0035BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    513.28€
    416.86€ / paquete de 1
    Ahorro 96.42€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Beneficio ergonómico derivada de una plataforma de trabajo de 14 mm de grosor de una combinación estático-disipadora de superficie superior resistente laminada en una cómoda base de esponja para una máxima durabilidad junto con el alivio de la fatiga.
  • Beneficio ergonómico derivada de una plataforma de trabajo de 14 mm de grosor de una combinación estático-disipadora de superficie superior resistente laminada en una cómoda base de esponja para una máxima durabilidad junto con el alivio de la fatiga
  • Equipado con una toma hembra de 10 mm conectada a la alfombrilla y el cable de conexión a tierra
  • La superficie de la placa de la plataforma de diamante proporciona tracción y permite girar fácilmente
  • Se incluye con el dorso antideslizante RedStop™ para evitar que las alfombrillas se puedan cambiar
  • Tecnología Unifusion™ diseñada para resistir en los entornos de trabajo más duros
  • Las alfombrillas antifatiga estático-disipadoras protegen contra los choques estáticos, al mismo tiempo que proporcionan comodidad a las personas que trabajan de pie derivados de una plataforma de trabajo gruesa con base de esponja de vinilo para aliviar la fatiga
  • Bordes biselados en los cuatro lados para minimizar el riesgo de tropiezo
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 150 x 91 cm
Color Negro
Longitud (imperial) 59 in
Longitud (métrico) 150 cm
Material PVC conductor
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 91 cm