Learn More
Notrax Alfombrilla antifatiga estático-disipadora Diamond Stat™
Código de producto. 17712288
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
91 x 60 cm
150 x 91 cm
200 x 91 cm
300 x 91 cm
2286 x 91 cm
2286 x 122 cm
Unit Size:
cada uno
Product Code. Dimensiones (L x An) unitSize
17712288 200 x 91 cm cada uno
17782278 91 x 60 cm cada uno
17792278 150 x 91 cm cada uno
17702288 300 x 91 cm cada uno
17762278 2286 x 91 cm cada uno
17772278 2286 x 122 cm cada uno
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17712288
Brand: Notrax 826S202MBL
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Beneficio ergonómico derivada de una plataforma de trabajo de 14 mm de grosor de una combinación estático-disipadora de superficie superior resistente laminada en una cómoda base de esponja para una máxima durabilidad junto con el alivio de la fatiga.
  • Beneficio ergonómico derivada de una plataforma de trabajo de 14 mm de grosor de una combinación estático-disipadora de superficie superior resistente laminada en una cómoda base de esponja para una máxima durabilidad junto con el alivio de la fatiga
  • Equipado con una toma hembra de 10 mm conectada a la alfombrilla y el cable de conexión a tierra
  • La superficie de la placa de la plataforma de diamante proporciona tracción y permite girar fácilmente
  • Se incluye con el dorso antideslizante RedStop™ para evitar que las alfombrillas se puedan cambiar
  • Tecnología Unifusion™ diseñada para resistir en los entornos de trabajo más duros
  • Las alfombrillas antifatiga estático-disipadoras protegen contra los choques estáticos, al mismo tiempo que proporcionan comodidad a las personas que trabajan de pie derivados de una plataforma de trabajo gruesa con base de esponja de vinilo para aliviar la fatiga
  • Bordes biselados en los cuatro lados para minimizar el riesgo de tropiezo
Specifications
Dimensiones (L x An) 200 x 91 cm
Color Negro
Longitud (imperial) 6,6 ft
Longitud (métrico) 200 cm
Material PVC conductor
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 91 cm