Learn More
Notrax Diamante Sof-Tred™ Dyna-Shield™ Capa con patrón de placa de cubierta no direccional
Descripción
- El patrón «placa de control» no direccional permite movimientos libres
- Comodidad excepcional para los trabajadores gracias a un compuesto formulado de forma específica con 127 mm de grosor
- La capa protectora de Dyna-Shield™ exclusiva prolonga la vida útil en un 50 % en comparación con el vinilo microcelular normal
- Disponible con bordes amarillos a los lados; cumple con el código OSHA 1910-144
- Los 4 lados están biselados y sellados para minimizar el riesgo de tropiezo
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 91 x 60 cm |
| Color | Gris |
| Longitud (imperial) | 36 in |
| Longitud (métrico) | 91 cm |
| Material | Vinilo microcelular |
| Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
| Anchura (métrico) | 60 cm |