Learn More
Notrax Diamante Sof-Tred™ Dyna-Shield™ Capa con patrón de placa de cubierta no direccional
Código de producto. 17772118
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
91 x 60 cm
150 x 91 cm
1830 x 60 cm
1830 x 91 cm
1830 x 122 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17772118 91 x 60 cm cada uno
17702128 150 x 91 cm cada uno
17782108 1830 x 60 cm cada uno
17712118 1830 x 91 cm cada uno
17742118 1830 x 122 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17772118 Proveedor Notrax N.º de proveedor 419S0023BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.79€
    45.01€ / paquete de 1
    Ahorro 9.78€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Notrax Diamond Sof-Tred™: gran comodidad para los trabajadores gracias a un compuesto formulado de forma específica con 12,7 mm de grosor. La capa protectora exclusiva de Dyna-Shield™ prolonga la vida útil en un 50 % en comparación con el vini
  • El patrón «placa de control» no direccional permite movimientos libres
  • Comodidad excepcional para los trabajadores gracias a un compuesto formulado de forma específica con 127 mm de grosor
  • La capa protectora de Dyna-Shield™ exclusiva prolonga la vida útil en un 50 % en comparación con el vinilo microcelular normal
  • Disponible con bordes amarillos a los lados; cumple con el código OSHA 1910-144
  • Los 4 lados están biselados y sellados para minimizar el riesgo de tropiezo
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 91 x 60 cm
Color Negro
Longitud (imperial) 36 in
Longitud (métrico) 91 cm
Material Vinilo microcelular
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 60 cm