Learn More
Polvo de diamante, natural, 40-60 micrómetros, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11399037 1 g 1 g
11389037 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11399037 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 038984.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
El polvo de diamante se utiliza generalmente como abrasivo para moler y pulir superficies duras
Diamond powder is generally used as an abrasive to grind and polish hard surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diamond powder
Nombre de nota Natural
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número MDL MFCD00211867
Porcentaje de pureza 99.9%