Learn More
Bochem™ Lápiz de diamante con punta de octaedro
Código de producto. 15610249
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
135 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
15610249 135 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15610249 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 12621
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
El lápiz de diamante Bochem™ se utiliza para el etiquetado permanente de portaobjetos de microscopio y otros productos de vidrio en el laboratorio. El vidrio grabado es resistente a la humedad y al lavado.
  • Etiquetado permanente de instrumental de vidrio y portaobjetos de microscopio
  • Punto de octaedro
  • Asa de acero
Specifica
Material del mango Acero
Longitud (métrico) 135 mm
Descripción Lápiz de diamante
Para utilizar con (aplicación) Portaobjetos de microscopio de vidrio de marcado permanente y otro instrumental de vidrio de laboratorio
Estilo de punta Punto de octaedro
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.