Learn More
Notrax Alfombrilla para estaciones de trabajo resistente al aceite de nitrilo Diamond Flex™
Código de producto. 17772188
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
163 x 97 cm
163 x 102 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17772188 163 x 102 cm cada uno
17752188 163 x 97 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17772188 Proveedor Notrax N.º de proveedor 547S4064BY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    468.55€
    380.92€ / paquete de 1
    Ahorro 87.63€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Notrax Diamante Flex™ Tapete de nitrilo resistente al aceite: la plataforma de 18,4 mm de espesor eleva y aísla al trabajador del suelo duro, mientras que las cúpulas con balas debajo permiten que el tapete se doble y se flexione con cada movimiento.
  • Alfombrilla para estaciones de trabajo individuales antifatiga de alta calidad para entornos industriales de alta resistencia
  • Las alfombrillas de tamaño estándar para estaciones de trabajo individuales se pueden colocar libremente y no requieren instalación
  • La plataforma de 184 mm de grosor eleva y aísla al trabajador del suelo duro, mientras que los salientes abultados de debajo permiten que la alfombrilla se doble y se «flexione» con cada movimiento
  • Rampas de seguridad de color amarillo muy visibles incluidas a cada lado para evitar tropiezos
  • Compuesto 100 % de caucho de nitrilo
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 163 x 102 cm
Color Negro/amarillo
Longitud (imperial) 5,3 ft
Longitud (métrico) 163 cm
Material Caucho de nitrilo
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 102 cm