Learn More
Notrax Alfombrilla de soldadura de nitrilo FR para estación de trabajo Diamond Flex™
Código de producto. 17732248
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
97 cm
102 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
17732248 102 cm cada uno
17712248 97 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17732248 Proveedor Notrax N.º de proveedor 646S4064BY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    508.80€
    412.72€ / paquete de 1
    Ahorro 96.08€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Alfombrilla de soldadura con alta resistencia ignífuga y resistente al aceite con placa de diamante para estaciones de trabajo. El compuesto resistente de caucho de nitrilo al 100 % es extremadamente duradero e incluso resiste las chispas de soldadura. La
  • Alfombrilla de soldadura con alta resistencia ignífuga y resistente al aceite con placa de diamante para estaciones de trabajo
  • El compuesto resistente de caucho de nitrilo al 100 % es extremadamente duradero e incluso resiste las chispas de soldadura
  • Las alfombrillas de tamaño estándar para estaciones de trabajo individuales se pueden colocar libremente y no requieren instalación
  • La plataforma de 184 mm de grosor eleva y aísla al trabajador del suelo duro, mientras que los salientes abultados de debajo permiten que la alfombrilla se doble y se «flexione» con cada movimiento
  • Rampas de seguridad de color negro o amarillo muy visibles incluidas a cada lado para evitar tropiezos
Especificaciones
Color Negro/amarillo
Longitud (imperial) 5,3 ft
Longitud (métrico) 163 cm
Material Compuesto de caucho ignífugo de nitrilo
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 102 cm