Learn More
Notrax Alfombrilla para estaciones de trabajo de alta resistencia Diamond Flex™
Descripción
- Alfombrilla para estaciones de trabajo individuales antifatiga de alta calidad para entornos industriales de alta resistencia
- Las alfombrillas de tamaño estándar para estaciones de trabajo individuales se pueden colocar libremente y no requieren instalación
- La plataforma de 184 mm de grosor eleva y aísla al trabajador del suelo duro, mientras que los salientes abultados de debajo permiten que la alfombrilla se doble y se «flexione» con cada movimiento
- Rampas de seguridad de color amarillo muy visibles incluidas a cada lado para evitar tropiezos
- Compuesto 100 % de caucho de nitrilo
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 163 x 102 cm |
| Color | Negro/amarillo |
| Longitud (imperial) | 5,3 ft |
| Longitud (métrico) | 163 cm |
| Material | Caucho |
| Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
| Anchura (métrico) | 102 cm |