Learn More
Notrax Alfombrilla para estaciones de trabajo estática-disipadora ESD Diamond Flex™
Código de producto. 17782188
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
163 cm
Anchura (métrico):
10 cm
97 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
17782188 163 cm 97 cm cada uno
17702198 163 cm 10 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17782188 Proveedor Notrax N.º de proveedor 548S3864BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    390.27€
    317.19€ / paquete de 1
    Ahorro 73.08€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Notrax Diamante Flex™ Tapete disipador de estática ESD para estación de trabajo: la plataforma de 18,4 mm de espesor eleva y aísla al trabajador del suelo duro, mientras que las cúpulas con balas debajo permiten que el tapete se doble y se flexione con cada movimiento.
  • Alfombrilla para estaciones de trabajo individuales antifatiga de alta calidad para entornos industriales de alta resistencia
  • Las alfombrillas de tamaño estándar para estaciones de trabajo individuales se pueden colocar libremente y no requieren instalación
  • La plataforma de 184 mm de grosor eleva y aísla al trabajador del suelo duro, mientras que los salientes abultados de debajo permiten que la alfombrilla se doble y se «flexione» con cada movimiento
  • Rampas de seguridad de color amarillo muy visibles incluidas a cada lado para evitar tropiezos
  • Compuesto 100 % de caucho de nitrilo
Specifications
Color Negro
Longitud (imperial) 5,3 ft
Longitud (métrico) 163 cm
Material Caucho de nitrilo
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 97 cm