Learn More
Notrax Alfombrilla de entrada de barrera de diamante CTE con Aqua Dam Diamond CTE™
Código de producto. 17771958
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
90 x 60 cm
150 x 90 cm
305 x 91 cm
180 x 120 cm
305 x 120 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17771958 90 x 60 cm cada uno
17701968 150 x 90 cm cada uno
17731968 180 x 120 cm cada uno
17761968 305 x 91 cm cada uno
17791968 305 x 120 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17771958 Proveedor Notrax N.º de proveedor 151S0023BR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.60€
    29.34€ / paquete de 1
    Ahorro 4.26€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Notrax Diamante CTE™ Felpudo de entrada de barrera resistente con bordes reforzados de caucho recubiertos de alfombra Aqua Dam en los 4 lados. La superficie de la parte superior de los textiles está montada a alta presión en un patrón de agarre en diamante elevado que funciona con doble tarea para quitar y atrapar la suciedad y la humedad.
  • La alfombrilla de entrada de barrera fuerte con bordes reforzados de caucho recubiertos de alfombra «Aqua Dam» en los 4 lados actúa como barrera de contención y puede contener hasta 4 litros de agua por metro cuadrado
  • La superficie de la parte superior de los textiles está moldeada a alta presión en un patrón de agarre en diamante elevado que no es direccional y funciona con doble tarea para eliminar y atrapar la suciedad y la humedad
  • El dorso de caucho duradero para recorrido proporciona la máxima resistencia
  • El dorso con hendiduras minimiza el movimiento en todas las superficies y mantiene la alfombrilla elevada, lo que permite que los suelos húmedos duros se sequen por debajo
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 90 x 60 cm
Color Marrón
Longitud (imperial) 35 in
Longitud (métrico) 90 cm
Material Polipropileno
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 60 cm