Learn More
Notrax Alfombrilla de entrada de barrera de diamante CTE con Aqua Dam Diamond CTE™
Código de producto. 17741968
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
90 cm
150 cm
180 cm
305 cm
Anchura (métrico):
60 cm
90 cm
91 cm
120 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
17741968 180 cm 120 cm cada uno
17781958 90 cm 60 cm cada uno
17711968 150 cm 90 cm cada uno
17771968 305 cm 91 cm cada uno
17701978 305 cm 120 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17741968 Proveedor Notrax N.º de proveedor 151S0046CH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.35€
    87.00€ / paquete de 1
    Ahorro 20.35€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Notrax Diamante CTE™ Felpudo de entrada de barrera resistente con bordes reforzados de caucho recubiertos de alfombra Aqua Dam en los 4 lados. La superficie de la parte superior de los textiles está montada a alta presión en un patrón de agarre en diamante elevado que funciona con doble tarea para quitar y atrapar la suciedad y la humedad.
  • La alfombrilla de entrada de barrera fuerte con bordes reforzados de caucho recubiertos de alfombra «Aqua Dam» en los 4 lados actúa como barrera de contención y puede contener hasta 4 litros de agua por metro cuadrado
  • La superficie de la parte superior de los textiles está moldeada a alta presión en un patrón de agarre en diamante elevado que no es direccional y funciona con doble tarea para eliminar y atrapar la suciedad y la humedad
  • El dorso de caucho duradero para recorrido proporciona la máxima resistencia
  • El dorso con hendiduras minimiza el movimiento en todas las superficies y mantiene la alfombrilla elevada, lo que permite que los suelos húmedos duros se sequen por debajo
Especificaciones
Color Carbón
Longitud (imperial) 71 in
Longitud (métrico) 180 cm
Material Polipropileno
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 120 cm