Learn More
Dimonio-2,2' Azino-bis (3-etilbenzotiazolina-6-sulfonato), TRC
Código de producto. 30134043
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134043 25 g 25 g
30136318 5 g 5 g
17970685 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134043 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41677525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30931-67-0
Fórmula molecular C18 H18 N4 O6 S4 . 2 H3 N
Peso molecular (g/mol) 548.68
Sinónimo 2,2'-(1,2-Hydrazinediylidene)bis[3-ethyl-2,3-dihydro-6-benzothiazolesulfonic Acid Ammonium Salt (1:2), 2,2'-Azinobis[3-ethyl-2,3-dihydro-6-benzothiazolesulfonic Acid Diammonium Salt, 3-Ethyl-2-oxo-6-Benzothiazolinesulfonic Acid Azine Diammonium Salt, 2,2'-Azino-bis-(3-ethyl-benzthiazoline-6-sulfonate) Diammonium Salt, 2,2'-Azino-bis-(3-ethylbenzothazoline-6-sulfonate), 2,2'-Azinobis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) Diammonium Salt, ABTS Diammonium Salt, Diammonium 2,2'-Azinobis(3-ethyl-6-benzothiazolinesulfonate)
Nombre IUPAC Azane; (2Z)-3-etil-2-[(Z)-(3-etil-6-sulfo-1,3-benzotiazol-2-ilideno)hidrazilideno]-1,3-benzotiazol-6-ácido sulfónico
SMILES N.N.CCN1\C(=N\N=C\2/Sc3cc(ccc3N2CC)S(=O)(=O)O)\Sc4cc(ccc14)S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diammonium-2,2' Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonate)
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18N4O6S4.2H3N/c1-3-21-13-7-5-11(31(23,24)25)9-15(13)29-17(21)19-20-18-22(4-2)14-8-6-12(32(26,27)28)10-16(14)30-18;;/h5-10H,3-4H2,1-2H3,(H,23,24,25)(H,26,27,28);2*1H3/b19-17-,20-18-;;
Formula Weight (peso de la fórmula) 548.064