Learn More
Diaminomaleonitrilo, TRC
Código de producto. 30352265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30352265 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30352265 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41515525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diaminomaleonitrile
CAS 1187-42-4
Fórmula molecular C4H4N4
Cantidad 25 g
Sinónimo 2,3-Diaminomaleonitrile, DAMN, Diaminomaleodinitrile, Hydrogen Cyanide Tetramer, (2Z)-2,3-Diamino-2-butenedinitrile, (Z)-2,3-Diamino-2-butenedinitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4N4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h7-8H2/b4-3-
SMILES N\C(=C(/N)\C#N)\C#N
Nombre IUPAC (Z)-2,3-diaminobut-2-enodinitrilo
Peso molecular (g/mol) 108.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.0436