Learn More
Diaminomaleonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11435757 100 g 100 g
11425757 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11435757 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24328.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1187-42-4 | C4H4N4 | 108.104 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1187-42-4
Fórmula molecular C4H4N4
Peso molecular (g/mol) 108.104
Número MDL MFCD00001870
Clave InChI DPZSNGJNFHWQDC-ARJAWSKDSA-N
Sinónimo diaminomaleonitrile, 2,3-diaminomaleonitrile, hydrogen cyanide tetramer, maleonitrile, diamino, ccris 921, 2-butenedinitrile, 2,3-diamino-, 2z, 2z-diaminobut-2-enedinitrile, 2,3-diamino maleonitrile, 2-butenedinitrile, 2,3-diamino-, z, z-2,3-diaminobut-2-enedinitrile
PubChem CID 2723951
Nombre IUPAC (Z)-2,3-diaminobut-2-enodinitrilo
SMILES C(#N)C(=C(C#N)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diaminomaleonitrile
Punto de fusión 178°C to 182°C (decomposition)
Densidad 1.36
Cantidad 100 g
Número UN UN3439
Beilstein 878333
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.1
Porcentaje de pureza 98%