Learn More
Diaminomaleonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10614672 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10614672 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10104290 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10341034 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10614672 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 172700250
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1187-42-4 | C4H4N4 | 108.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1187-42-4
Fórmula molecular C4H4N4
Peso molecular (g/mol) 108.1
Número MDL MFCD00001870
Clave InChI DPZSNGJNFHWQDC-ARJAWSKDSA-N
Sinónimo diaminomaleonitrile, 2,3-diaminomaleonitrile, hydrogen cyanide tetramer, maleonitrile, diamino, ccris 921, 2-butenedinitrile, 2,3-diamino-, 2z, 2z-diaminobut-2-enedinitrile, 2,3-diamino maleonitrile, 2-butenedinitrile, 2,3-diamino-, z, z-2,3-diaminobut-2-enedinitrile
PubChem CID 2723951
Nombre IUPAC (Z)-2,3-diaminobut-2-enodinitrilo
SMILES C(#N)C(=C(C#N)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diaminomaleonitrile
Punto de fusión 178.0°C to 179.0°C
Color Marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NCC(NH2)=C(NH2)CN
Cantidad 25 g
Beilstein 04, II, 949
Fieser 05,175; 04,480; 13,327; 01,1256; 02,454; 04,565; 06,657; 07,414; 08,524; 09,512; 10,455; 13,301
Información de solubilidad Solubility in water: 5g/L (25°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, dmf and dimethyl, sulfoxide, slightly soluble in ethyl ether and dioxane, insol. in benzene,acetone,xylene,toluene and cs2
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diaminomaleonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.