Learn More
Diaminobiotina, TRC
Código de producto. 30137879
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137879 250 mg 250 miligramos
17940885 50 mg 50 miligramos
17920895 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137879 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD416235250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22342-46-7
Fórmula molecular C9 H18 N2 O2 S
Peso molecular (g/mol) 218.32
Sinónimo (2S,3S,4R)-3,4-Diaminotetrahydro-2-thiophenepentanoic Acid, 2-Thiophenepentanoic acid, 3,4-diaminotetrahydro-, [2S-(2α,3α,4α)]-, 2-Thiophenevaleric acid, 3,4-diaminotetrahydro-, (2S,3S,4R)- (8CI), (2S,3S,4R)-3,4-Diaminotetrahydro-2-thiophenepentanoic acid, Diaminobiotin
Nombre IUPAC 5-[(2S,3S,4R)-3,4-diaminotiolano-2-il]ácido pentanoico
SMILES N[C@H]1CS[C@@H](CCCCC(=O)O)[C@H]1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diaminobiotin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H18N2O2S/c10-6-5-14-7(9(6)11)3-1-2-4-8(12)13/h6-7,9H,1-5,10-11H2,(H,12,13)/t6-,7-,9-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.1089
Porcentaje de pureza >95%