Learn More
Diamino-5-feniltiol Hidrobromuro, TRC
Código de producto. 30138516
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138516 5 g 5 g
30009960 250 mg 250 miligramos
30005514 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138516 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4165905G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6020-54-8
Fórmula molecular C9 H9 N3 S . Br H
Peso molecular (g/mol) 272.16
Nombre IUPAC 5-fenil-1,3-tiozol-2,4-diamina; Hidrobromuro
SMILES Br.Nc1nc(N)c(s1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diamino-5-phenylthiazole Hydrobromide
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9N3S.BrH/c10-8-7(13-9(11)12-8)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,10H2,(H2,11,12);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.9779