Learn More
Diamida, MP Biomedicals
Código de producto. 11457880 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11457880 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11457880 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210152701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.00€
    239.40€ / 1 g
    Ahorro 12.60€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
CAS 10465-78-8
Fórmula molecular C6H12N4O2
Peso molecular (g/mol) 172.188
Clave InChI VLSDXINSOMDCBK-BQYQJAHWSA-N
Sinónimo diamide, n,n,n',n'-tetramethylazodicarboxamide, tmad, 1,1'-azobis n,n-dimethylformamide, tetramethyldiazenedicarboxamide, diazenedicarboxamide, tetramethyl, n,n,n',n'-tetramethylazoformamide, diazenedicarboxylic acid bis n,n-dimethylamide, n,n,n',n'-tetramethylazobisformamide, tetramethylazodicarboxamide
PubChem CID 5353800
ChEBI CHEBI:48963
Nombre IUPAC (3E)-3-(dimetilcarbamoilimino)-1,1-dimetilurea
SMILES CN(C)C(=O)N=NC(=O)N(C)C
Especificaciones
Cantidad 1 g