Learn More
Diamidafos, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diamidafos |
| CAS | 1754-58-1 |
| Fórmula molecular | C8 H13 N2 O2 P |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Diamidafos, Diamidaphos, Diamidfos, Dowco 169, Nellite, O-Phenyl-N,N′-dimethyl-phosphorodiamidate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H13N2O2P/c1-9-13(11,10-2)12-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3,(H2,9,10,11) |
| SMILES | CNP(=O)(NC)Oc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | N-[metilamino(fenoxi)fosforil]metanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 200.175 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.071 |