Learn More
Diamfenetida, LoGiCal
Código de producto. 30459747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459747 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459747 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3040.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diamfenetide
CAS 36141-82-9
Nombres de analitos o componentes Diamfenetide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H24 N2 O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Acetamide, N,N'-[oxybis(2,1-ethanediyloxy-4,1-phenylene)]bis-, Acetanilide, 4',4'''-[oxybis(ethyleneoxy)]bis- (6CI), Acemidophen, Coriban, Coryphamin, Diamfenetide, Diamphenethide, NSC 291838, WR 219124, Bis-beta-(4-acetamidophenoxy)ethyl ether
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24N2O5/c1-15(23)21-17-3-7-19(8-4-17)26-13-11-25-12-14-27-20-9-5-18(6-10-20)22-16(2)24/h3-10H,11-14H2,1-2H3,(H,21,23)(H,22,24)
Tipo de solución Neat
SMILES CC(=O)Nc1ccc(OCCOCCOc2ccc(NC(=O)C)cc2)cc1
Nombre IUPAC N-[4-[2-[2-(4-acetamidofenoxi)etoxi]etoxi]fenil]acetamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 372.42
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.1685 g/mol