Learn More
Gilac™ Caja de transporte de vidrio de diámetro
Descripción
- Dimensiones de los contenedores: (600 x 400 x 170) mm, (600 x 400 x 220) mm, (600 x 400 x 270) mm, (600 x 400 x 320) mm
- Capacidad: 40, 24, 15 copas
- Dimensiones del compartimento de vidrio: 66 x 67 mm diámetro ideal del vidrio: 60 mm (máximo 66 mm)
- Dimensiones del compartimento de vidrio: 85 x 89 mm diámetro ideal de vidrio: 79 mm (máximo 85 mm)
- Dimensiones del compartimento de vidrio: 107 x 114 mm diámetro ideal del vidrio: 101 mm (máximo 107 mm)
- Peso: 2,46 kg, 2,88 kg, 2,63 kg reduce el esfuerzo y el riesgo de trastornos musculoesqueléticos (MSD)
- 2 separadores: uno situado bajo las gafas y otro arriba para estabilizarlas, sujeto en las asas
- Protección óptima contra impactos y roturas
- Asas integradas para un manejo fácil y seguro
- Apilable para optimizar el almacenamiento
- Superficie diseñada para etiquetado y así identificar rápidamente el contenido
- El diseño abierto facilita el secado y el drenaje tras el lavado
- Se puede limpiar a mano o con lavado profesional por inmersión
- Fabricado en PP-C (copolímero de polipropileno)
- Resistente a impactos y productos químicos
- Resistencia a la temperatura: -20 °C a 90 °C
- 100% reciclable
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Contenedor de transporte |
| Material | PPCO |
| Color | Gris |
| Forma | Rectangulares |
| Capacidad (métrico) | 62 L |
| Admite | 15 copas |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 600 x 400 x 270 mm |
| Diámetro (métrico) | 107 mm |