Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Soportes para pinzas para bolsas de diálisis
Código de producto. 15585594
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilizables en autoclave:
Esterilizable en autoclave
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Esterilizables en autoclave Tamaño de la unidad
15585594 Esterilizable en autoclave paquete de 6
1 options
Código de producto. 15585594 Proveedor Bel-Art™ SP Scienceware™ N.º de proveedor F182370000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.86€
    27.27€ / paquete de 6
    Ahorro 2.59€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Sólido soporte para la suspensión de bolsas de diálisis en vasos de precipitados o jarras
  • Suspenda bolsas de diálisis en jarros o vasos de precipitados grandes de hasta 0,63 cm de grosor con estas fuertes pinzas
  • Las bolsas se deslizan fácilmente por la ranura y, a continuación, el soporte se puede encajar en el borde del recipiente
  • La superficie de polipropileno suave puede marcarse con números de secuencia identificativos
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Tipo de producto Pinzas para bolsa de diálisis
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Natural