Learn More
Ácido dialilmalónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diallylmalonic Acid |
| CAS | 4372-31-0 |
| Fórmula molecular | C9H12O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | alpha,alpha-Diallylmalonic Acid, 1,6-Heptadiene-4,4-dicarboxylic Acid, Di-2-propenyl-propanedioic Acid, 2,2-Di-2-propen-1-ylpropanedioic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12O4/c1-3-5-9(6-4-2,7(10)11)8(12)13/h3-4H,1-2,5-6H2,(H,10,11)(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)C(CC=C)(CC=C)C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 184.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.0736 |