Learn More
Cloruro de dialildimetilamonio (60 % p/p en agua), TRC
Código de producto. 30319573
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30319573 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 30319573 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA559015100ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diallyldimethylammonium Chloride
CAS 7398-69-8
Fórmula molecular C8H16ClN
Cantidad 100 mL
Sinónimo N-Allyl-N,N-dimethylprop-2-en-1-aminium Chloride, AG Fix M 80, C 1615, C 1615M-BR 30, D 1259, DADMAC, Dimethyldiallylammonium Chloride, Hercules D 1259, LYFM 205-65, M-DADMAC, N,N-Diallyl-N,N-dimethylammonium Chloride, Nalco 7544, Nalco TX 13645, Newfrontier C 1615
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16N.ClH/c1-5-7-9(3,4)8-6-2;/h5-6H,1-2,7-8H2,3-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].C[N+](C)(CC=C)CC=C
Nombre IUPAC cloruro de dimetil-bis(prop-2-enil)azanio
Peso molecular (g/mol) 161.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.0971
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 60 %