Learn More
Trisulfuro de dialilo (80%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diallyl Trisulfide |
| CAS | 2050-87-5 |
| Fórmula molecular | C6 H10 S3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10S3/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2 |
| SMILES | C=CCSSSCC=C |
| Nombre IUPAC | 3-(prop-2-eniltrisulfanil)prop-1-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 178.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.9945 |