Learn More
Tetrasulfuro de dialilo (> 85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diallyl Tetrasulfide |
| CAS | 2444-49-7 |
| Fórmula molecular | C6 H10 S4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Diallyl Tetrasulfide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10S4/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2 |
| SMILES | C=CCSSSSCC=C |
| Nombre IUPAC | 3-(prop-2-eniltetrasulfanil)prop-1-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 210.404 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.967 |