Learn More
Sulfuro de dialilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11363106 25 g 25 g
11373106 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11363106 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10971.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 592-88-1 | C6H10S | 114.21 g/mol
Diallyl sulfide is a modulator of drug metabolizing enzyme P450 system and inducer of the phase II detoxifying enzyme GST. Diallyl sulfide is also an inhibitor of CYP2E1 and believed to prevent chemically-induced carcinogenesis in many tissues. It is also used as a food additive. It is also used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfuro de dialilo es un modulador del sistema de enzima P450 metabolizante de fármacos e inductor de la enzima desintoxicante GST de fase II. También es un inhibidor de CYP2E1 y se cree que es capaz de prevenir en muchos tejidos la carcinogénesis inducida químicamente. Además, se utiliza como aditivo alimentario, como importante materia prima y como producto intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en alcohol, cloroformo, éter y tetracloruro de carbono. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 592-88-1
Fórmula molecular C6H10S
Peso molecular (g/mol) 114.21
Número MDL MFCD00008658
Clave InChI UBJVUCKUDDKUJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diallyl sulfide, allyl sulfide, oil garlic, diallylsulfide, thioallyl ether, 1-propene, 3,3'-thiobis, allyl monosulfide, diallyl thioether, diallyl monosulfide, diallyl sulphide
PubChem CID 11617
ChEBI CHEBI:4489
SMILES C=CCSCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diallyl sulfide
Punto de fusión -83°C
Densidad 0.889
Punto de ebullición 137°C to 138°C
Temperatura de inflamación 23°C (73°F)
Olor Unpleasant
Fórmula lineal CH2=CHCH2SCH2CH=CH2
Índice de refracción 1.4895
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 1736016
Índice Merck 14,297
Información de solubilidad Soluble in alcohol,chloroform,ether,and carbon tetrachloride. Insoluble in water.
Nombre IUPAC 3-prop-2-enilsulpanilprop-1-eno
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.21
Porcentaje de pureza 98%