Learn More
Succinato de dialilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diallyl Succinate |
| CAS | 925-16-6 |
| Fórmula molecular | C10H14O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Butanedioic Acid Di-2-propenyl Ester, Succinic Acid Diallyl Ester, Diallyl Succinate JF 2777, JF 3958, NSC 20965 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14O4/c1-3-7-13-9(11)5-6-10(12)14-8-4-2/h3-4H,1-2,5-8H2 |
| SMILES | O=C(OCC=C)CCC(OCC=C)=O |
| Nombre IUPAC | butanodioato de bis(prop-2-enilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 198.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.0892 |