Learn More
Ftalato de dialilo-d4, TRC
Código de producto. 30356993
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30356993 100 mg 100 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30356993 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD416057100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalic acid, bis-allyl ester D4
CAS 2514944-45-5
Fórmula molecular C14 D4 H10 O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo Phthalic Acid, Bis-allyl Ester D4 (phenyl D4), Diallyl Phthalate-d4, Diallyl Phthalate-3,4,5,6-d4
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14O4/c1-3-9-17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-10-4-2/h3-8H,1-2,9-10H2/i5D,6D,7D,8D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCC=C)c(C(=O)OCC=C)c1[2H]
Nombre IUPAC 3,4,5,6-tetradeuterobenceno-1,2-dicarboxilato de bis(prop-2-enilo)
Peso molecular (g/mol) 250.2832
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.1143