Learn More
Ftalato de dialilo, 98%
Código de producto. 10741721 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 LT
250 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10741721 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10559453 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10434935 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10741721 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 276620010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS : 131-17-9 | C₁₄H₁₄O₃ | 246,26 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131-17-9
Fórmula molecular C14H14O4
Peso molecular (g/mol) 246.26
Número MDL MFCD00008646
Clave InChI QUDWYFHPNIMBFC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diallyl phthalate, allyl phthalate, diallylphthalate, dapon r, phthalic acid diallyl ester, dapon 35, phthalic acid, diallyl ester, o-phthalic acid, diallyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-2-propenyl ester, unii-f79l0ul6st
PubChem CID 8560
Nombre IUPAC bis(prop-2-enil) benceno-1,2-dicarboxilato
SMILES C=CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diallyl phthalate
Punto de fusión -70.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1200g/mL
Punto de ebullición 300.0°C
Temperatura de inflamación 166°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5180 to 1.5200
Cantidad 1 L
Número UN 3082
Beilstein 09, 4120
Gravedad específica 1.12
Información de solubilidad Solubility in water: 148mg/l (20°C)
Viscosidad 13 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.26
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diallyl phthalate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P262-Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación