Learn More
Ftalato de dialilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490508 500 g 500 g
11480508 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11490508 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24648.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 131-17-9 | C14H14O4 | 246.262 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131-17-9
Fórmula molecular C14H14O4
Peso molecular (g/mol) 246.262
Número MDL MFCD00008646
Clave InChI QUDWYFHPNIMBFC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diallyl phthalate, allyl phthalate, diallylphthalate, dapon r, phthalic acid diallyl ester, dapon 35, phthalic acid, diallyl ester, o-phthalic acid, diallyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-2-propenyl ester, unii-f79l0ul6st
PubChem CID 8560
Nombre IUPAC bis(prop-2-enil) benceno-1,2-dicarboxilato
SMILES C=CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diallyl phthalate
Punto de fusión -70°C
Densidad 1.12
Punto de ebullición 160°C to 163°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación 166°C (330°F)
Olor Pungent, Makes Eyes Water
Índice de refracción 1.519
Cantidad 500 g
Número UN UN3082
Beilstein 1880877
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.27
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diallyl phthalate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P262-Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Diallyl phthalate