Learn More
Ftalato de dialilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480508
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. 11480508
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24648.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 131-17-9 | C14H14O4 | 246.262 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131-17-9
Fórmula molecular C14H14O4
Peso molecular (g/mol) 246.262
Número MDL MFCD00008646
Clave InChI QUDWYFHPNIMBFC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diallyl phthalate, allyl phthalate, diallylphthalate, dapon r, phthalic acid diallyl ester, dapon 35, phthalic acid, diallyl ester, o-phthalic acid, diallyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-2-propenyl ester, unii-f79l0ul6st
PubChem CID 8560
Nombre IUPAC bis(prop-2-enil) benceno-1,2-dicarboxilato
SMILES C=CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diallyl phthalate
Punto de fusión -70°C
Densidad 1.12
Punto de ebullición 160°C to 163°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación 166°C (330°F)
Olor Pungent, Makes Eyes Water
Índice de refracción 1.519
Cantidad 100 g
Número UN UN3082
Beilstein 1880877
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.27
Porcentaje de pureza 97%