Learn More
Maleato de dialilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11376686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11376686 1000 g 1 Kg
11356686 50 g 50 g
11366686 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11376686 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03867.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 999-21-3 | C10H12O4 | 196.202 g/mol
Diallyl maleate has potential applications in polyester resins, adhesives, and ion exchange resins. When used at low levels, Diallyl Maleate is an effective agent for the promotion of branching in emulsion polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El maleato de dialilo tiene aplicaciones potenciales en resinas de poliéster, adhesivos y resinas de intercambio iónico. Cuando se utiliza a niveles bajos, el maleato de dialilo es un agente eficaz para la promoción de la ramificación en polímeros de emulsión.
Solubilidad
Soluble en agua 151,2 mg/l @ 25 °C.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 999-21-3
Fórmula molecular C10H12O4
Peso molecular (g/mol) 196.202
Número MDL MFCD00010763
Clave InChI ZPOLOEWJWXZUSP-WAYWQWQTSA-N
Sinónimo diallyl fumarate, fumaric acid, diallyl ester, unii-k852lk4c5p, 2-butenedioic acid e-, di-2-propenyl ester, 2-butenedioic acid 2e-, di-2-propenyl ester, butenedioic acid diallyl ester, 1,4-bis prop-2-en-1-yl 2e-but-2-enedioate, 2-butenedioic acid 2e-, 1,4-di-2-propen-1-yl ester, diallyl malleate, 1,4-bis prop-2-en-1-yl but-2-enedioate
PubChem CID 5354266
Nombre IUPAC bis(prop-2-enil) (Z)-but-2-enodioato
SMILES C=CCOC(=O)C=CC(=O)OCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diallyl maleate
Punto de fusión -47°C
Densidad 1.072
Punto de ebullición 109°C to 110°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación 130°C (266°F)
Índice de refracción 1.467
Cantidad 1000 g
Número UN UN2810
Beilstein 1725954
Información de solubilidad Soluble in water 151.2mg/L @ 25°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.21
Porcentaje de pureza 95%