Learn More
Diiluro de diilo (grado técnico, >80%), TRC
Código de producto. 30364878
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30364878 25 g 25 g
30354672 1 g 1 g
30363678 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30364878 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41603525G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2179-57-9
Fórmula molecular C6 H10 S2
Peso molecular (g/mol) 146.27
Sinónimo Diallyl Disulphide, Allyl Disulfide
Nombre IUPAC 3-(prop-2-enildisulfanil)prop-1-eno
SMILES C=CCSSCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allyl Disulfide
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10S2/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.0224