Learn More
Disulfuro de dialilo, téc. 80 %, resto principalmente sulfuro de dialilo y trisulfuro de dialilo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397556 100 g 100 g
11377556 5 g 5 g
11387556 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11397556 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11106.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Disulfuro de dialilo, 80 %, C6H10S2, número CAS-2179-57-9, dialildisulfuro, alil disulfuro, 4,5-ditia-1,7-octadieno, 3-alildisulfanil-propeno, 2-propenil disulfuro, dialil disulfuro, disulfuro, di-2-propenil, 1,2-dialildisulfano, 100 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2179-57-9
Fórmula molecular C6H10S2
Peso molecular (g/mol) 146.27
Número MDL MFCD00008656
Clave InChI PFRGXCVKLLPLIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diallyl disulfide, allyl disulfide, diallyldisulfide, diallyl disulphide, disulfide, di-2-propenyl, 1,2-diallyldisulfane, 2-propenyl disulphide, allyl disulphide, 4,5-dithia-1,7-octadiene, 3-allyldisulfanyl-propene
PubChem CID 16590
ChEBI CHEBI:4488
Nombre IUPAC 3-(prop-2-enildisulfanil)prop-1-eno
SMILES C=CCSSCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diallyl disulfide
Densidad 1.008
Punto de ebullición 180°C to 190°C
Temperatura de inflamación 51°C (123°F)
Olor Garlic-like
Notas del porcentaje del ensayo resto principalmente sulfuro de dialilo y trisulfuro de dialilo
Fórmula lineal CH2=CHCH2S-SCH2CH=CH2
Índice de refracción 1.541
Cantidad 100 g
Número UN UN1993
Beilstein 1699241
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.27
Porcentaje de pureza 80%
Grado Técnico